Wichtige Dokumente
45376
Chlorbenzilat
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4,4′-Dichlor-benzilsäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCOC(=O)C(O)(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C16H14Cl2O3/c1-2-21-15(19)16(20,11-3-7-13(17)8-4-11)12-5-9-14(18)10-6-12/h3-10,20H,2H2,1H3
InChIKey
RAPBNVDSDCTNRC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.