Wichtige Dokumente
442281
2,3,4,5-Tetrachlorphenol
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Oc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(11)5(9)6(10)4(2)8/h1,11H
InChIKey
RULKYXXCCZZKDZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?