Fortfahren mit
D70201
2,6-Dichlorphenol
99%
Synonym(e):
2,6-Dichlorophenol
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2C6H3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-761-3
Beilstein/REAXYS Number:
1447806
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
218-220 °C (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
InChI key
HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D70406D56500D76005
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
≥99%
bp
218-220 °C (lit.)
bp
~253 °C (lit.)
bp
-
bp
196-203 °C (lit.)
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
liquid
mp
64-66 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dichlorphenol
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)