Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 64,90 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.14
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
129768
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
211-213 °C (lit.)
SMILES string
OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
InChI key
VXIXUWQIVKSKSA-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description 98% | description 99% | description phyproof® Reference Substance |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade primary reference standard |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp 211-213 °C (lit.) | mp 211-213 °C (lit.) | mp 230 °C (dec.) (lit.) | mp 230 °C (dec.) (lit.) |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay 98% | assay 99% | assay ≥95.0% (HPLC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxycumarin
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?