H23805
4-Hydroxycumarin
98%
Synonym(e):
4-Hydroxy-1-benzopyran-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
211-213 °C (lit.)
Fluoreszenz
λem 373 nm in methanol
SMILES String
OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
InChIKey
VXIXUWQIVKSKSA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable