Fortfahren mit
PHL80098
Umbelliferon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-on, 7-Hydroxycumarin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 219,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.14
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
127683
MDL number:
€ 219,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
crystals
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI key
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica glycyrrhiza pimpinella
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5482693979H24003
Umbelliferon phyproof® Reference Substance
PHL80098
Umbelliferon
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.), 230-234 °C
mp
230 °C (dec.) (lit.)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99%
form
crystals
form
-
form
crystals
form
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Umbelliferon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)