Merck
33111-U
Supelco
Fläschchen, Bördelkappe, Serumflasche
volume 100 mL, clear glass bottle, O.D. × H 51.7 mm ( ) × 94.5 mm, pkg of 144 ea
Synonym(e):
Serum Bottle Crimp Vials
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 144 ea
AD × H
51.7 mm ( ) × 94.5 mm
Volumen
100 mL
Fitting
thread for 20 mm
Allgemeine Beschreibung
Diese Probengefäße bestehen aus klarem Borosilikatglas (ohne Deckel).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)