Merck
Z113999
Sigma-Aldrich
Wheaton Serumflasche aus Glas
volume 50 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 43 mm × 73 mm
Synonym(e):
Glass Serum Vials
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass bottle
Beschreibung
USP Type I
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type crimp top vial
AD
20 mm
Kapazität
50 mL
Durchm. × H
43 mm × 73 mm
Volumen
50 mL
Farbe
clear
Fitting
opening for 20 mm
Allgemeine Beschreibung
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)