Merck
30282-U
Supelco
Septen, PTFE/Silikon
pkg of 10 ea
Synonym(e):
Septa, PTFE/Silicone
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE face
septum (fluoropolymer-faced silicone)
silicone body
Verpackung
pkg of 10 ea
Parameter
250 °C temp. limit
Anwendung(en)
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Zero Headspace Extractor Fitting (ZHE)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)