Merck
29658-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) MRQ30 CD vial
volume 1.2 mL, MRQ30 Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
Leistungsmerkmale
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
1.2 mL
Fitting
thread for 9 mm
Kompatibilität
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Rechtliche Hinweise
MRQ30 CD Vial is a trademark of QIS, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)