Merck
PPHG01300
Millipore
Polypropylen-Membranfilter
0.2 µm, 13 mm, hydrophilic, polypropylene
Synonym(e):
Hydrophilic 0.2 µm Polypropylene cut disc, Polypropylene membrane filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104921
NACRES:
NB.24
Materialien
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
1 h at 90 °C
Filterdurchm.
13 mm
Dicke
210 μm ± 50 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Porengröße
0.2 μm pore size
>40 % porosity
Blasenpunkt
>15 psi, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore-Polypropylenfilter werden aus 100 % reinem Polypropylen hergestellt. Polypropylen als Membranmaterial eignet sich für die Filtration der mobilen Phase, die allgemeine Filtration von wässrigen und organischen/aggressiven Lösungsmitteln sowie für die Klär- und Vorfiltration, da es ein geringes Maß an extrahierbaren Bestandteilen, eine hohe thermische Stabilität, relativ schnelle Flussraten von Flüssigkeiten und eine breite chemische Kompatibilität aufweist.
Anwendung
  • Klärfiltration von wässrigen und organischen Lösungen
  • Allgemeine Filtration
  • Filtration der mobilen Phase in der HPLC/LC-MS
  • Klärfiltration von Säuren und Basen
  • PFAS-Probenfiltration
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geringes Maß an extrahierbaren Bestandteilen
  • Hohe thermische Stabilität
  • Breite chemische Kompatibilität
  • Schnelle Flussraten von Flüssigkeiten
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für PFAS-Prüfungen mit modifizierter EPA-Methode 1633
Sehen Sie sich Daten zu fluorierten Extractables, Wiederfindung und empfohlenen Filtrationsprodukten für PFAS-Prüfungen unter Anwendung einer modifizierten EPA-Methode 537.1 an.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Alle anzeigen