Merck
29629-U
SGE Autosampler-Spritzen, gasdicht, für CTC/LEAP
25F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 25 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Synonym(e):
CTC/LEAP Fixed-Needle SGE Autosampler Syringes
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cone tip needle (point style 1)
glass syringe
Kanülengröße
23 ga
Beschreibung
color (green)
Leistungsmerkmale
syringe type F (cemented needle)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 003987
Kanüle L × AD
50 mm × 0.63 mm
Volumen
25 μL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)