Fortfahren mit
26257
SGE gasdichte Spritze, fixierte Nadel
25F-GT, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonym(e):
SPRITZE SGE 25μL FN Gastight®, SP.NR.2, 25GA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
25 ga
feature
needle type LTN (fixed)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 003200
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
volume
25 μL
General description
  • SGE gas tight syringe with fixed needle, Model: 25F-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
262592625626261
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
volume
25 μL
volume
100 μL
volume
10 μL
volume
500 μL
manufacturer/tradename
SGE 003200
manufacturer/tradename
SGE 005200
manufacturer/tradename
SGE 002200
manufacturer/tradename
SGE 007200
needle size
25 ga
needle size
25 ga
needle size
26 ga
needle size
25 ga
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
needle L × O.D.
50 mm × 0.47 mm
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)