Merck
27538
Supelco
Flachbodenglas für Waters Wisp Karussell mit 48 Plätzen
volume 3 mL, natural polypropylene vial, Starburst conical snap plug included, diam. × H 15 mm × 45 mm
Synonym(e):
RANDLOSES GEFÄß MIT DECKEL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
natural polypropylene vial
Beschreibung
starburst cap
Leistungsmerkmale
vial type shell vial, limited volume
Starburst conical snap plug included
Verpackung
pkg of 100 vial
AD
15 mm
Durchm. × H
15 mm × 45 mm
Volumen
3 mL
Allgemeine Beschreibung
Randlose PolypropylenGefässe mit Konus und Starburst Schnappstopfen
Diese randlosen Polypropylen-Gefässe, mit einzigartigem konischen Innendesign, machen GlasGefässe mit Einsatz überflüssig. Weniger zeitraubendes Zusammensetzen von ProbenGefässen; für 48-Positionen-Autosampler.
Das exakte konische Design ermöglicht es, die Proben nahezu komplett zu entnehmen. Sie sind effektiver und preisgünstiger als normale Gefässe mit Einsatz. Das Starburst-Design der Schnappstopfen erleichtert das Durchstechen.
Eignung
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)