Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Nb4AlC3
Molekulargewicht:
434.64
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352311
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
Nb4AlC3 is the MAX phase precursor used for synthesis of Nb4C3Tx MXene, which have the below properties:
- Electrical Conductivity: Single-layer Nb4C3Tx flakes boast an electrical conductivity of 1,024 ± 165 S cm−1.
- Breakdown Current Density: ∼1.1 × 108 A.cm−2, comparable to Ti3C2Tx and graphene.
- Electrochemical Performance: Specific capacity increases from 116 to 320 mAh.g−1 after 1,000 cycles at 1 A current density.
- Interlayer Spacing: Accommodates ion intercalation/deintercalation without structural damage.
- Electrochemical sensing: Nb4C3Tx excels in electrochemical sensing, detecting dopamine at 23 nm due to its high conductivity and enhanced intercalation.
- Supercapacitors and Advanced batteries: Superior conductivity and charge-discharge rates for extended operation.
- HER Catalyst: Efficient hydrogen evolution reactions.
- ROS Scavengers: Biocompatible and photothermally stable for biomedical use.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| color gray to black | color gray to black | color black | color gray to black |
| solubility insoluble | solubility - | solubility insoluble | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?