Merck
27326
Supelco
Schraubdeckel (offen), 9-mm-Gewinde, mit Liner
clear cap, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121821
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE/silicone septum
clear cap
Leistungsmerkmale
closure type clear polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Allgemeine Beschreibung
Fertig zusammengesetzter 9 mm Polypropylen-Lochdeckel mit Septum.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)