Fortfahren mit
27252
Fläschchen mit Schnappringverschluss, 2 ml, 12 x 32 mm, große Öffnung (6,0 mm)
volume 2 mL, amber glass vial (with marking spot), pkg of 1000 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121806
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
amber glass vial (with marking spot)
feature
closure type snap ring vial, large opening, (6 mm)
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
2 mL
fitting
thread for 11 mm
application(s)
general analytical
General description
Für:
Agilent/HP 7673 Serien I/II,
7670A, 7671A, 1042, 1090,
8042, 1050, 1082, 1080, 1084
AIM CPS-200
A.I. (42 Vial Tray)
Alcott 738
Altex
AMS 42
Antek 736
ASC
Beckman 501, 507
Carlo Erba AS V42, AS 105
Carnegie CMA 230/200
Chrompack
Dani 39.80, ALS 39.80
Dynatech 42
Finnigan 2005
Gilson (Rack 30P)
Gynkotek
Hitachi AS-2000, AS-4000
Infochroma
Kipp
Packard
PerkinElmer Autosystem, ISS
100, 200, 400, LC600 (42),
4900, 420B
Phillips LC-XP
Precision Sampling GC111,
GC311, LC241
Shimadzu AOC-14/1400,
SIL-68/9A
Spark
Spectra-Physics 7110, 8110
Talbot
TosoH TSK-6080
United Technologies
Varian 8100, 8200, Marathon,
LC 9100
Other Notes
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
  • 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
  • 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
24751SU86003527427
description
volume 2 mL, amber glass vial (with marking spot), pkg of 1000 ea
description
volume 2 mL, clear glass vial, pkg of 2000 ea
description
clear glass (with marking spot), volume 1.5 mL
description
polypropylene seal, PTFE/silicone (with starburst), thread for 11 mm (snap ring), pkg of 100 ea
fitting
thread for 11 mm
fitting
thread for 11 mm
fitting
thread for 11 mm
fitting
thread for 11 mm (snap ring)
feature
large opening, (6 mm), closure type snap ring vial
feature
closure type snap ring vial, large opening, (6 mm)
feature
Large opening (6.0 mm)
feature
closure type snap ring seal
volume
2 mL
volume
2 mL
volume
1.5 mL
volume
-
material
amber glass vial (with marking spot)
material
clear glass vial
material
clear glass (with marking spot)
material
PTFE/silicone (with starburst), polypropylene seal
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
O.D. × H × I.D.
-
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 2000 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)