Fortfahren mit
27427
Verschlüsse für Fläschchen mit Schnappringverschluss
polypropylene seal, PTFE/silicone (with starburst), thread for 11 mm (snap ring), pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE/silicone (with starburst), polypropylene seal
feature
closure type snap ring seal
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
fitting
thread for 11 mm (snap ring)
application(s)
general analytical
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
General description
PTFE/silicone (with starburst), polypropylene seal Snap Ring cap eliminates the need for crimping. Closures provide an airtight seal and are ideal for use with volatile liquids.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
247582475624754
description
polypropylene seal, PTFE/silicone (with starburst), thread for 11 mm (snap ring), pkg of 100 ea
description
polypropylene seal, PTFE/silicone, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
description
polypropylene seal, PTFE/red rubber, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
description
polypropylene seal, PTFE liner, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
fitting
thread for 11 mm (snap ring)
fitting
-
fitting
-
fitting
-
feature
closure type snap ring seal
feature
closure type snap ring seal
feature
closure type snap ring seal
feature
closure type snap ring seal
material
PTFE/silicone (with starburst), polypropylene seal
material
PTFE/silicone , polypropylene seal
material
polypropylene seal, PTFE/red rubber
material
PTFE liner, polypropylene seal
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
compatibility
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)