Merck
27250-U
Supelco
Fläschchen mit Schnappringverschluss, 2 ml, 12 x 32 mm, große Öffnung (6,0 mm)
volume 2 mL, clear glass vial (with marking spot), pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass vial (with marking spot)
Leistungsmerkmale
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 11 mm
Allgemeine Beschreibung
Für:
Agilent/HP 7673 Serien I/II,
7670A, 7671A, 1042, 1090,
8042, 1050, 1082, 1080, 1084
AIM CPS-200
A.I. (42 Vial Tray)
Alcott 738
Altex
AMS 42
Antek 736
ASC
Beckman 501, 507
Carlo Erba AS V42, AS 105
Carnegie CMA 230/200
Chrompack
Dani 39.80, ALS 39.80
Dynatech 42
Finnigan 2005
Gilson (Rack 30P)
Gynkotek
Hitachi AS-2000, AS-4000
Infochroma
Kipp
Packard
PerkinElmer Autosystem, ISS
100, 200, 400, LC600 (42),
4900, 420B
Phillips LC-XP
Precision Sampling GC111,
GC311, LC241
Shimadzu AOC-14/1400,
SIL-68/9A
Spark
Spectra-Physics 7110, 8110
Talbot
TosoH TSK-6080
United Technologies
Varian 8100, 8200, Marathon,
LC 9100
Sonstige Hinweise
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
  • 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
  • 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)