<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TXMJ2GG>m_auth=>m_preview=>m_cookies_win=x" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" id="tag-manager"></iframe>
Direkt zum Inhalt
Produkte
Warenkorb
0
AT
DE
Produkte
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Anmelden
Bestellungssuche
Schnelleinkauf
Warenkorb
0
Zurück
Septa, tan PTFE/Silikon
Products
Produktkategorie
septa (9)
Marke
Supelco (9)
Durchmesser (mm)
AD (mm)
Farbe
Produkte filtern
Showing 1-9 of 9
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
27188-U
Septa, tan PTFE/Silikon,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27177
Septa, tan PTFE/Silikon,
white tan PTFE/silicone, diam. × total thickness × PTFE thickness 18 mm × 0.060 in. × 5 mil, for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27155
Septa, tan PTFE/Silikon,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
23193-U
Septa, tan PTFE/Silikon,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.125 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27144
Septa, tan PTFE/Silikon,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27166
Septa, tan PTFE/Silikon,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.090 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27380-U
Septa, tan PTFE/Silikon,
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27095-U
Septa, tan PTFE/Silikon,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
SU860007
Septa, tan PTFE/Silikon,
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 3.2 mm, for use with 20, 40, 60mL vial, pkg of 1000 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Wählen Sie bis zu 4 Produkte für den Vergleich
Vergleichen
Alle löschen
An unknown error has occured.
Deutsch - DE
English - EN
Weitere Informationen