Wichtige Dokumente
2630925
Inlet-Liner, Splitless-Typ, gerades Design (ungepackt)
pkg of 25 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 25 ea
L × AD × ID
92 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Length 92 mm × O.D. 0.25 in. × I.D. 4 mm
- Application: General purpose
- Mfr. Part No.: N610-1052, N612-1001
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)