Wichtige Dokumente
2048605
Inlet-Liner, Split/Splitless-Typ, gerades Design (mit Wolle gepackt)
pkg of 5 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 5 ea
L × AD × ID
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)