Wichtige Dokumente
25734
Polare Quarzglasröhrchen
L × I.D. 3.0 m × 0.53 mm
Synonym(e):
Polares Fused-Silica-Tubing, 3M 0.53MM
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica tubing
Zusammensetzung
PEG (deactivated)
Verpackung
pkg of 1 ea
df
0.53 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
3.0 m × 0.53 mm
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)