Fortfahren mit
25319
SP®-2380 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.20 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fused silica
Quality Segment
agency
meets requirements for USP G48
analyte chemical class(es)
bacterial acid methyl esters (BAMEs)
parameter
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
663
df
0.20 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.53 mm
matrix active group
SP 2380, Stabilized; poly(90% biscyanopropyl/10% cyanopropylphenyl siloxane) phase
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
food and beverages
column type
capillary highly polar
General description
Anwendung: Eine hochpolare Cyanosiloxan-Säule, die häufig bei der Trennung von geometrischen (cis/trans) Fettsäuremethylester (FAME)-Isomeren als Gruppe verwendet wird. Darüber hinaus eignet sie sich für Anwendungen, bei denen eine hochpolare universell einsetzbare Säule mit guter thermischer Stabilität benötigt wird.
USP-Code: Diese Säule erfüllt die Anforderungen von USP G48.
Phase:
  • Stabilisiert
  • Poly (90 % Biscyanopropyl/10 % Cyanopropylphenyl-Siloxan)
Temp.- Grenzen:
  • Umgebungstemperatur bis 275 °C (isothermal oder programmiert)
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
Application
  • SP®-2380 Capillary Column may be used for determination of fatty acid composition in crude oil in capillary gas chromatography, used along with normal and reverse-phase high-performance liquid chromatography (HPLC) in order to study the content and composition of tocopherols, sterols, and phospholipids in soybean oils derived from genetically-modified soybeans.
  • It was found suitable to be used for the identification of fatty acid methyl esters from mammalian samples by fast gas chromatography.
  • It was suitable for determining the hydrogenation level and the level of isomerisation development during the hydrogenation process of edible oils by capillary gas chromatography.
  • It was also suitable to be used in gas chromatography equipped with flame ionization detector (FID) for analysing the cytotoxicity of fatty acids from seed oils containing conjugated linolenic acids (CLN) on mouse tumor and human monocytic leukemia cells.
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Legal Information
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
243172411124019
description
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.20 μm
description
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
description
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
matrix active group
Stabilized; poly(90% biscyanopropyl/10% cyanopropylphenyl siloxane) phase, SP 2380
matrix active group
Stabilized; poly(90% biscyanopropyl/10% cyanopropylphenyl siloxane) phase, SP 2380
matrix active group
Stabilized; poly(90% biscyanopropyl/10% cyanopropylphenyl siloxane) phase, SP 2380
matrix active group
SP 2330, Non-bonded; poly (80% biscyanopropyl/20% cyanopropylphenyl siloxane) phase
parameter
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
food and beverages
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
food and beverages
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
food and beverages
application(s)
-
column type
capillary highly polar
column type
capillary highly polar
column type
capillary highly polar
column type
capillary highly polar
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
agency
meets requirements for USP G48
agency
meets requirements for USP G48
agency
meets requirements for USP G48
agency
meets requirements for USP G8
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SP®-2380 GC-Kapillarsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)