Fortfahren mit
24019
SP®-2330 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fused silica
Quality Segment
agency
meets requirements for USP G8
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
313
df
0.20 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.25 mm
matrix active group
Non-bonded; poly (80% biscyanopropyl/20% cyanopropylphenyl siloxane) phase, SP 2330
column type
capillary highly polar
General description
Anwendung: Supelco bietet das branchenweit umfangreichste Sortiment an Biscyanopropylphasen. Diese Säule ist eine hochspezialisierte Säule, die aufgrund der Substitution von Biscyanopropyl- und Phenylgruppen auf dem Polymergerüst sowohl polare als auch polarisierbare Eigenschaften aufweist. Sie kann sowohl für Hoch- als auch für Niedrigtemperaturtrennungen von Analyten wie geometrischen Isomeren von Fettsäuremethylestern (FAMEs), Dioxinen und aromatischen Verbindungen verwendet werden.
USP-Code: Diese Säule erfüllt die Anforderungen von USP G8.
Phase:
  • Nicht gebunden
  • Poly(80% Biscyanpropyl/20% Cyanpropylphenylsiloxan)
Temp.- Grenzwerte:
  • Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
Application
Capillary column of SP®-2330 is suitable for being used in gas-liquid chromatography (GLC), used for separation of partially methylated alditol acetates.
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Legal Information
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
240762411124317
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
description
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.20 μm
description
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
description
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
matrix active group
SP 2330, Non-bonded; poly (80% biscyanopropyl/20% cyanopropylphenyl siloxane) phase
matrix active group
SP 2340, Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
matrix active group
Stabilized; poly(90% biscyanopropyl/10% cyanopropylphenyl siloxane) phase, SP 2380
matrix active group
Stabilized; poly(90% biscyanopropyl/10% cyanopropylphenyl siloxane) phase, SP 2380
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
agency
meets requirements for USP G8
agency
meets requirements for USP G5
agency
meets requirements for USP G48
agency
meets requirements for USP G48
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
column type
capillary highly polar
column type
capillary highly polar
column type
capillary highly polar
column type
capillary highly polar
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SP®-2330 GC-Kapillarsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)