Fortfahren mit
24809-U
Supeltex M-4 Kapillarferrule, kurzes Design
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.54
UNSPSC Code:
41121815
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
ferrule type short
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
Agilent/HP 5080-8853 (OEM)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
I.D.
0.5 mm
compatibility
0.32 mm Column I.D.
General description
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut. If one is using the original nut supplied for the injector and non-MS detector end of an GC instrument, one should choose a Supeltex short design ferrule. Supeltex M-4 (flexible graphite) ferrules provide great sealability, ensuring a leaktight seal for extended periods at high temperature. It has limited reusability.
Supelco hat das Design der Graphit-Ferrules verbessert, um ein sauberes, scharfes Profil mit minimalem Flash zu erhalten.
Eigenschaften:
Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Maximaler Oberflächenkontakt der Dichtung, verringert das Risiko einer Kontamination bei der Installation.
Material: flexibler Graphit
Höchsttemperatur: 450 °C
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
24808U24811U24812U
description
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
description
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
description
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
description
pkg of 50 ea, I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D.
I.D.
0.5 mm
I.D.
0.8 mm
I.D.
0.4 mm
I.D.
0.8 mm
feature
ferrule type short
feature
ferrule type short
feature
ferrule type short
feature
ferrule type short
compatibility
0.32 mm Column I.D.
compatibility
0.53 mm Column I.D.
compatibility
0.10-0.25 mm Column I.D.
compatibility
0.53 mm Column I.D.
manufacturer/tradename
Agilent/HP 5080-8853 (OEM)
manufacturer/tradename
Agilent/HP 500-2118 (OEM)
manufacturer/tradename
Agilent/HP 500-2114 (OEM)
manufacturer/tradename
Agilent/HP 500-2118 (OEM)
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 50 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)