24623
Vakuumentnahmepumpen
Model 1062 Bag Sampler (Single 1-10 Liter Bags)
Synonym(e):
Luftprobenahmepumpen
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Not UL listed; Not EX rated
Methode(n)
whole air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Single 1-10 Liter Bags
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Ersatzteil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)