Fortfahren mit
24591
Hamilton® Spritze, Serie 1000 GASTIGHT®, LTN Nadel #5 (fixierte Nadel mit Seitenöffnung)
1010LTN, volume 10 mL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
22 ga
feature
needle type LTN (fixed)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81643
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 mL
application(s)
general analytical
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
207092453720708
description
1010LTN, volume 10 mL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
description
1001LTN, volume 1 mL, needle size 22 ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.)
description
750N, volume 500 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
description
1750LTN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
material
cone tip stainless steel needle (point style 5)
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), PTFE plunger tip
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81643
manufacturer/tradename
Hamilton 81343
manufacturer/tradename
Hamilton 80839
manufacturer/tradename
Hamilton 81243
volume
10 mL
volume
1 mL
volume
500 μL
volume
0.5 mL
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type N (cemented needle), point style 5
feature
needle type N (cemented)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)