Merck
24412
SGE Spritzen mit geführtem Kolben
5R-GP (removable needle), volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Synonym(e):
SPRITZE SGE 5RGP
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
26 ga
Leistungsmerkmale
removable needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 001450
Kanüle L × AD
50 mm × 0.47 mm
Volumen
5 μL
Kompatibilität
for use with SGE 5R-GP
Allgemeine Beschreibung
Der verlängerte Zylinder führt den Kolben während der Injektion.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)