Merck
24436
SGE-Nadeln für RN-Spritzen
volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
26 ga
Beschreibung
N5-5
replacement needles
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
SGE 036110
Kanüle L × AD
50 mm × 0.47 mm
Volumen
5 μL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)