Merck
24246
Supelco
Carboxen®-1010 PLOT Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, average thickness 15 μm
Synonym(e):
Carboxen® 1010 PLOT-Säule, 30 m x 0,32 mm
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115710
Materialien
fused silica
Agentur
ASTM® D3612-96
Beschreibung
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Hersteller/Markenname
Carboxen®
Parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Durchschnittliche Dicke
15 μm
df
15 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.32 mm
Aktive Matrixgruppe
Carbon molecular sieve phase
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
Säulenart
capillary PLOT
Allgemeine Beschreibung
Porous Layer Open Tubular (PLOT)-Säulen werden in der Gaschromatographie für die Analyse von Festgasen, Kohlenwasserstoffen mit niedrigem Molekulargewicht und flüchtigen Lösungsmitteln eingesetzt. Sie werden herkömmlichen Säulen gegenüber bevorzugt.
Anwendung: Diese Säule eignet sich ideal für die Trennung aller Hauptbestandteile in Permanentgas (Helium, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoffmonoxid, Methan und Kohlenstoffdioxid) und leichten Kohlenwasserstoffen (C2-C3) in derselben Analyse. Sie ist die einzige im Handel erhältliche Säule, mit der alle Hauptbestandteile in Permanentgas getrennt werden können. Diese Säule kann auch bei Umgebungstemperatur Sauerstoff von Stickstoff trennen.
USP-Code: Keine
Phase:
  • Kohlenstoff-Molekularsieb
Temp.- Grenzen:
  • Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
Der mit einer Carboxen® 1010 GC-Plot-Kapillarsäule und einem thermischen Leitfähigkeitsdetektor (TCD) ausgestattete Gaschromatograph (GC) wurde auch für die chemische Analyse der Zusammensetzung von Produktgas in Chargenanreicherung-Assays, bei der Bioprospektierung thermophiler Mikroorganismen aus isländischen heißen Quellen, die effiziente Erzeuger von Wasserstoff und Ethanol sind, verwendet.
Sonstige Hinweise
Wir haben eine Reihe von Chromatografiezubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bioprospecting Thermophilic Microorganisms from Icelandic Hot Springs for Hydrogen and Ethanol Production.
Koskinen P
Energy and Fuels, 22 (1), 134-140 (2007)
Porous layer open-tubular capillary columns: preparations, applications and future directions.
Journal of Chromatography A, 842 (1), 115-142 (1999)
Dawn M Chapman et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(17), 5431-5435 (2004-08-19)
A rapid and automated solid phase microextraction (SPME) stable isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) method for 2-methoxy-3-isobutylpyrazine (MIBP) quantification in red wine was developed. Wines with 30% (w/v) NaCl and 2-methoxy-(2)H(3)-3-isobutylpyrazine internal standard were sampled with a 2 cm
Sebastien Allard et al.
Journal of chromatography. A, 1238, 15-21 (2012-04-13)
Trihalomethanes are predominantly formed during disinfection of water via reactions of the oxidant with natural organic matter. Even though chlorinated and brominated trihalomethanes are the most widespread organic contaminants in drinking water, when iodide is present in raw water iodinated
Lucia Giordano et al.
Journal of chromatography. A, 1017(1-2), 141-149 (2003-10-31)
A new method was developed for the determination of 2-furfural (2-F) and 5-methylfurfural (5-MF), two products of Maillard reaction in vinegar, with head-space solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled to gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). A divinylbenzene (DVB)/carboxen (CAR)/polydimethylsiloxane (PDMS) fibre was used