Merck
24134-U
Supelco
SPB®-1 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 10 m × 0.20 mm, df 1.20 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Materialien
fused silica
Agentur
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parameter
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
42
df
1.20 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
10 m × 0.20 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
SPB-1
Säulenart
capillary non-polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule wird häufig für traditionelle Anwendungen für allgemeine Zwecke, bei denen eine unpolare Säule erforderlich ist, eingesetzt. Analyten werden primär gemäß ihres Siedepunkts getrennt.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G1, G2 und G9.
Phase:
  • Gebunden
  • Poly(dimethylsiloxan)
Temp.- Grenzwerte:
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser, <2 μm: -60 °C bis 320 °C (isotherm oder programmiert)
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: -60 °C bis 300 °C (isotherm oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: -60 °C bis 300 °C (isotherm) oder 320 °C (programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: -60 °C bis 260 °C (isotherm) oder 280 °C (programmiert)
Anwendung
SPB®-1 Capillary GC Column was used for speciation of the nitrogen compounds (quantitatively), which are polar and somewhat basic in nature, with chemiluminescence detection.[1]
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Speciation of nitrogen compounds in gasoline and diesel range process streams by capillary column gas chromatography with chemiluminescence detection.
Birbal C
Journal of Chromatographic Science, 35 (3), 97-104 (1997)
Chromatograms
suitable for GC, application for SPME