Fortfahren mit
24049
SPB®-5 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fused silica
Quality Segment
agency
meets requirements for USP G27 and G36
parameter
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
80
df
1.00 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.32 mm
matrix active group
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase, SPB 5
column type
capillary non-polar
General description
Betriebsbedingungen: Chemisch kompatibel mit Wasser und anderen Injektions- Lösungsmitteln. Empfindlich gegenüber starken anorganischen Säuren und Laugen. Die Säulen können mit Lösungsmitteln gespült werden.
Application
SPB®-5 Capillary GC Column was used for speciation of the nitrogen compounds (quantitatively), which are polar and somewhat basic in nature, with chemiluminescence detection. It may also be used as stationary phase for determination of nivalenol and deoxynivalenol in cereals by electron-capture gas chromatography. Furthermore, it may also find application in being used as stationary phase in capillary column gas chromatography for determination of sterols.
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Legal Information
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
240342403624048
description
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
description
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
description
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
matrix active group
SPB 5, Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
matrix active group
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase, SPB 5
matrix active group
SPB 5, Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
matrix active group
SPB 5, Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
parameter
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
column type
capillary non-polar
column type
capillary non-polar
column type
capillary non-polar
column type
capillary non-polar
agency
meets requirements for USP G27 and G36
agency
meets requirements for USP G27 and G36
agency
meets requirements for USP G27 and G36
agency
meets requirements for USP G27 and G36
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SPB®-5 Kapillar-GC-Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)