Direkt zum Inhalt
23926
OMI® Röhrchenhalter
for use with OMI-4 purifier tubes
Synonym(e):
OMI®-4-HALTERUNG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
compatibility
for use with OMI-4 purifier tubes
General description
Bei der Erstbestellung muß sowohl die OMI-Halterung und das Reinigerrohr bestellt werden. Die Halterung ist wiederverwendbar.
OMI® Tube Holder holds the OMI purifier tube which simultaneously removes oxygen, water vapor, CO, CO2, most sulfur compounds, most halogen compounds, alcohols, phenols to less than 10ppb. It also purifies helium, hydrogen, nitrogen, argon and methane. Color change indicates purifier exhaustion. Glass body does not diffuse air or off-gas. Furthermore, it is ideal for Hall, ECD and GC/MS detection systems. OMI®-4 purifier protects multiple instruments (three times the capacity of OMI®-2 tubes).
Other Notes
Specifications:
  • The OMI-2 tube holder is 10 in. (25.4 cm) long with a diameter of 1.5 in. (3.8 cm) and 1/8 in. fittings.
  • The OMI-4 tube holder is 16 in. (40.6 cm) long with a diameter of 1.5 in. (3.8 cm) and 1/8 in. fittings.
Legal Information
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under OMI® Röhrchenhalter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)