Wichtige Dokumente
23779
Kapillarsäulenschilder
pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
0.016″ aluminum
Verpackung
pkg of 100 ea
Zunge L
5 1/4 in.
Schreibfläche L × B
1 1/8 in. × 3/4 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Weich genug, um mit einem Kugelschreiber "graviert" zu werden
- Groß genug für sämtliche Informationen
- Leichtgewicht - beschädigt Ihre Säulen nicht
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)