Fortfahren mit
23489
CapSeal Bullet Kapillarferrule, langes Design
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm I.D. Column, pkg of 12 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
ferrule type long
packaging
pkg of 12 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
I.D.
0.5 mm
compatibility
0.32 mm I.D. Column
General description
CapSeal Bullet-Ferrules bestehen aus einem Graphitkörper in einer Aluminiumbasis. Dieses besondere Design verhindert ein Verkleben des Ferrule mit dem Fitting, sodass es leicht wieder entfernt werden kann. Damit wird der Aufwand des Herausbohrens verklebter Ferrules und die Gefahr das Fitting zu zerkratzen eliminiert.
Eigenschaften: Dichtet mit einer Achtelumdrehung von Hand ab. Wiederverwendbar. Eine spezielle Verjüngung am Ende reduziert das Verbleiben von Graphitresten im Fitting.
Material: Graphit mit Aluminiumfuß
Höchsttemperatur: 450 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
234822348623867
description
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm I.D. Column, pkg of 12 ea
description
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 12 ea
description
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 48 ea
description
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 50 ea
I.D.
0.5 mm
I.D.
0.8 mm
I.D.
0.5 mm
I.D.
0.4 mm
feature
ferrule type long
feature
-
feature
-
feature
ferrule type short
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
compatibility
0.32 mm I.D. Column
compatibility
0.53 mm Column I.D.
compatibility
0.32 mm Column I.D.
compatibility
0.10-0.25 mm Column I.D.
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 48 ea
packaging
pkg of 50 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)