Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 48 ea
I.D.
0.5 mm
compatibility
0.32 mm Column I.D.
General description
CapSeal Bullet-Ferrules bestehen aus einem Graphitkörper in einer Aluminiumbasis. Dieses besondere Design verhindert ein Verkleben des Ferrule mit dem Fitting, sodass es leicht wieder entfernt werden kann. Damit wird der Aufwand des Herausbohrens verklebter Ferrules und die Gefahr das Fitting zu zerkratzen eliminiert.
Eigenschaften: Dichtet mit einer Achtelumdrehung von Hand ab. Wiederverwendbar. Eine spezielle Verjüngung am Ende reduziert das Verbleiben von Graphitresten im Fitting.
Material: Graphit mit Aluminiumfuß
Höchsttemperatur: 450 °C
Eigenschaften: Dichtet mit einer Achtelumdrehung von Hand ab. Wiederverwendbar. Eine spezielle Verjüngung am Ende reduziert das Verbleiben von Graphitresten im Fitting.
Material: Graphit mit Aluminiumfuß
Höchsttemperatur: 450 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 48 ea | description I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 12 ea | description I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 48 ea | description I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 12 ea |
| I.D. 0.5 mm | I.D. 0.8 mm | I.D. 0.8 mm | I.D. 0.5 mm |
| compatibility 0.32 mm Column I.D. | compatibility 0.53 mm Column I.D. | compatibility 0.53 mm Column I.D. | compatibility 0.32 mm Column I.D. |
| packaging pkg of 48 ea | packaging pkg of 12 ea | packaging pkg of 48 ea | packaging pkg of 12 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CapSeal Bullet Kapillarferrule, Allzweck
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?