Merck
22813-U
Porter Modell 4000 Mini-Druckregler
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Allgemeine Beschreibung
Porter Miniatur-Druckregler
Bietet die gleiche Kontrolle und Stabilität bei niedrigen Drücken wie der größere Niederflussregler (Kat.Nr. 22816), benötigt jedoch viel weniger Platz: mit seinem Außendurchmesser von 1/8 Zoll (2,9 cm) passt er selbst in das kleinste Gerät. Empfohlen für Flussraten von 0-500 ml/min. Eine Druckschwankung von 10 psi führt zu einer Änderung des Ausgangsdrucks von weniger als 0,05 psi; zwischen 2 ml/min und 250 ml/min ändert sich der Ausgangsdruck um weniger als 0,2 psi.
Technische Daten (Miniatur)
Maximaler Betriebsdruck: 250 psi (17,6 kg/cm2)
Flussbereich: 0-15 Liter/min
(60 psig Heliumversorgung, 15 psi Ausgang)
Regelbereich: 0-60 psi (0-4,2 kg/cm2)
Erforderlicher Druckabfall: >10 psi (0,7 kg/cm2)
Aufbau: Aluminumkörper & Kappe,
Edelstahlmembran
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)