Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltentechnique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
General description
Porter-Niederfluß-Druckregler
Präzise Druckreglung bei sehr niedrigen Flußraten - besonders nützlich bei 0,53 mm ID Kapillarsäulen. Der Ausgangsdruck schwankt über den gesamten Flußbereich um nicht mehr als 0,3 psi (21mbar). Regelbereich: 0-100 psig (0-6,9 bar).
Technische Daten Niederfluss)
Maximaler Betriebsdruck: 250 psi (17,6 kg/cm2)
Erforderlicher Druckabfall: >10 psi (0,7 kg/cm2)
Regelgenauigkeit: weniger als 0,3 psi Schwankung
Aufbau: Aluminumkörper & Kappe
Edelstahlmembran & Filter
Buna-N O-Ringe, Viton Ventilsitz
Präzise Druckreglung bei sehr niedrigen Flußraten - besonders nützlich bei 0,53 mm ID Kapillarsäulen. Der Ausgangsdruck schwankt über den gesamten Flußbereich um nicht mehr als 0,3 psi (21mbar). Regelbereich: 0-100 psig (0-6,9 bar).
Technische Daten Niederfluss)
Maximaler Betriebsdruck: 250 psi (17,6 kg/cm2)
Erforderlicher Druckabfall: >10 psi (0,7 kg/cm2)
Regelgenauigkeit: weniger als 0,3 psi Schwankung
Aufbau: Aluminumkörper & Kappe
Edelstahlmembran & Filter
Buna-N O-Ringe, Viton Ventilsitz
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Ultra-High Purity version (outlet pressure 0-100 psi, 1/8 in. stainless steel fittings) | description - | description Limits tap feed water pressure to 3 bars to ensure optimal RO membrane performance |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?