Merck
22713
Swagelok® Mini-Schnellverbinderkörperanordnung
Swagelok® QM2-B-200, 1/8 in. Swagelok fitting, stainless steel
Synonym(e):
Swagelok® QM2-B-200,SS MINI QK CONN 1/8″, 1 STUECK
About This Item
UNSPSC-Code:
41115717
eCl@ss:
32035302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Swagelok® QM2-B-200
Fitting
1/8 in. Swagelok fitting
Kompatibilität
for use with miniature Quick Connects stem assembly (22711-U)
Allgemeine Beschreibung
Mit Nuts und Ferrules.
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emre Balta et al.
Nature communications, 10(1), 4073-4073 (2019-09-11)
Several antitumor therapies work by increasing reactive oxygen species (ROS) within the tumor micromilieu. Here, we reveal that L-plastin (LPL), an established tumor marker, is reversibly regulated by ROS-induced thiol oxidation on Cys101, which forms a disulfide bridge with Cys42.