Fortfahren mit
22666
Swagelok® Verbinder mit Kontermutter
SWAGELOK® 200-61, stainless steel, 1/8 in.
Synonym(e):
Swagelok® SS-200-61,EDELSTAHL VERBINDER MIT KONTERMUTTER 1/8″, 1 STÜCK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
description
bulkhead design yes
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-61
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in.
compatibility
for use with 1/8 in. tubing
General description
Mit Nuts und Ferrules.
Application
Swagelok® Bulkhead union may be used in constructing a solid-phase microextraction (SPME) fibre sampling port by placing the septum on the outer nut.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
258282151822713
description
SWAGELOK® 200-61, stainless steel, 1/8 in.
description
SWAGELOK® 810-6, stainless steel, 1/2 in.
description
SWAGELOK® 400-6BT, stainless steel, 1/4 in.
description
SWAGELOK® QM2-B-200, 1/8 in. SWAGELOK fitting, stainless steel
fitting
1/8 in.
fitting
1/2 in.
fitting
1/4 in.
fitting
1/8 in. SWAGELOK fitting
compatibility
for use with 1/8 in. tubing
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for use with miniature Quick Connects stem assembly (22711-U)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-61
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 810-6
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-6BT
manufacturer/tradename
SWAGELOK® QM2-B-200
description
bulkhead design yes
description
-
description
bored-through yes
description
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)