Merck
22494
Supelco
Supeltex M-4 Kapillarferrule, Allzweck
I.D. 1.0 mm, 0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 10 ea
ID
1.0 mm
Kompatibilität
0.75 mm Column I.D.
Allgemeine Beschreibung
Supelco hat das Design der Graphit-Ferrules verbessert, um ein sauberes, scharfes Profil mit minimalem Flash zu erhalten.
Eigenschaften:
Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Maximaler Oberflächenkontakt der Dichtung, verringert das Risiko einer Kontamination bei der Installation.
Material: flexibler Graphit
Höchsttemperatur: 450 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.[1]
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)