Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 2 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Einsetzen und Entfernen von Glaswollpfropfen auf einfache Weise. Mit dem gegabelten Ende setzen Sie die Pfropfen in die Säule sauber ein. Der Haken am anderen Ende schädigt das Packungsmaterial beim Entfernen der Pfropfen nicht. Vermeidet Kontamination durch das Anfassen der Glaswolle mit den Fingern. Für 1mm-4mm I.D. Glas- oder 1/8″, 1/4″, 5mm AD Metallsäulen geeignet.
Entfernt auch Injektor-Liner aus Säulen und Woll- oder Schaumstopfen aus Adsorptionsröhrchen.
Entfernt auch Injektor-Liner aus Säulen und Woll- oder Schaumstopfen aus Adsorptionsröhrchen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description pkg of 2 ea | description hook design | description Tool for inserting septa, pkg of 1 ea | description Silanized, pkg of 250 g |
| technique(s) active air sampling: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| packaging pkg of 2 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 250 g |
| application(s) air monitoring | application(s) - | application(s) environmental | application(s) - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?