Fortfahren mit
22280
Valco® Precision Sampling Spritze, Serie C, abnehmbare Nadel
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga
description
Series C
feature
removable needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI 030033
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volume
1000 μL
application(s)
general analytical
General description
Serie C - Austauschbare Nadel. Eine stabile Gasspritze mit Kolben-sicherung und besonders geringem Totvolumen. Die Nadel kann ausgetauscht werden. Zur Probenaufbewahrung nicht geeignet.
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
222632226422273
description
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
description
volume 500 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
description
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
description
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
volume
1000 μL
volume
500 μL
volume
1000 μL
volume
1000 μL
manufacturer/tradename
VICI 030033
manufacturer/tradename
VICI 010032
manufacturer/tradename
VICI 010033
manufacturer/tradename
VICI 050033
description
Series C
description
Series A
description
Series A
description
Series A-2
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)