Fortfahren mit
22264
Valco® Precision Sampling Spritze, Serie A, abnehmbare Nadel
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonym(e):
SPRITZE, PS-A, 1ML
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
description
Series A
feature
removable needle Series A
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI 010033
needle L × O.D. × I.D.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volume
1000 μL
application(s)
general analytical
General description
Serie A - Austauschbare Nadel. Diese Pressure-Lok-Spritze ermöglicht das Aufbewahren der Probe in der Spritze. Mit einem Drehventil im Nadelansatz kann die Probe vor der Injektion komprimiert werden.
  • Integriertes Ventil zur Aufbawahrung der Probe - bedient durch Drehen des vorderen Endes
  • Kolbensicherung - verhindert das Herausschießen des Kolbens bei erhöhtem Druck
  • Modul-Aufbau- alle Komponenten können schnell ausgebaut und ersetzt oder gereinigt werden
  • Bis 250 psi dicht - bei Flüssigkeiten und Gasen
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
222632228022273
description
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
description
volume 500 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
description
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
description
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI 010033
manufacturer/tradename
VICI 010032
manufacturer/tradename
VICI 030033
manufacturer/tradename
VICI 050033
volume
1000 μL
volume
500 μL
volume
1000 μL
volume
1000 μL
feature
removable needle Series A
feature
removable needle Series A
feature
removable needle
feature
removable needle Series A2
description
Series A
description
Series A
description
Series C
description
Series A-2
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)