Fortfahren mit
22263
Valco® Precision Sampling Spritze, Serie A, abnehmbare Nadel
volume 500 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonym(e):
SPRITZE, PS-A, 500μL
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
description
Series A
feature
removable needle Series A
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI 010032
needle L × O.D. × I.D.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volume
500 μL
General description
Serie A - Austauschbare Nadel. Diese Pressure-Lok-Spritze ermöglicht das Aufbewahren der Probe in der Spritze. Mit einem Drehventil im Nadelansatz kann die Probe vor der Injektion komprimiert werden.
  • Integriertes Ventil zur Aufbawahrung der Probe - bedient durch Drehen des vorderen Endes
  • Kolbensicherung - verhindert das Herausschießen des Kolbens bei erhöhtem Druck
  • Modul-Aufbau- alle Komponenten können schnell ausgebaut und ersetzt oder gereinigt werden
  • Bis 250 psi dicht - bei Flüssigkeiten und Gasen
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
222642228022272
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI 010032
manufacturer/tradename
VICI 010033
manufacturer/tradename
VICI 030033
manufacturer/tradename
VICI 050032
volume
500 μL
volume
1000 μL
volume
1000 μL
volume
500 μL
feature
removable needle Series A
feature
removable needle Series A
feature
removable needle
feature
removable needle
needle L × O.D. × I.D.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
needle L × O.D. × I.D.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What are the increments for Product  22263, Valco® Precision Sampling Syringe, Series A, Removable needle,  500 uL?
    1 answer
    1. For Product  22263, Valco® Precision Sampling Syringe, Series A, Removable needle, 500 uL, the increment markings are 10uL.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.