Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
stainless steel
description
fine adjustment
fitting
1/16 in. straight arms
General description
Für die exakte Einstellung des Gasflusses.
Mit Nuts und Ferrules.
Mit Nuts und Ferrules.
Application
Fine metering valve may be used on the exit of a flow system, which is basically used for the conductance measurements of decyl-, dodecyl-, tetradecyl- and hexadecyltrimethylammonium bromide in water at 25, 60, 95, 130, and 160°C, primarily done in order to determine their critical micelle concentrations (CMCs).
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description stainless steel, 1/16 in. straight arms | description stainless steel, 1/8 in. straight arms | description SWAGELOK® 200-R-4, stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK, for 1/4 in. tube | description stainless steel, 1/8 in. straight arms |
| fitting 1/16 in. straight arms | fitting 1/8 in. straight arms | fitting 1/8 in. SWAGELOK, for 1/4 in. tube | fitting 1/8 in. straight arms |
| description fine adjustment | description - | description - | description - |
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Feindosierventil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?