Fortfahren mit
22032
Swagelok® Reduzierstück
SWAGELOK® 200-R-4, stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK, for 1/4 in. tube
Synonym(e):
Swagelok® 200-R-4,EDELSTAHL REDUZIERVERBINDER 1/8X1/4, 1 STUECK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-R-4
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
for 1/4 in. tube, 1/8 in. SWAGELOK
General description
Nuts und Ferrules enthalten
Application
Stainless steel Swagelok® reducer maybe used, for ending the top and bottom of continuous membrane fermentor separator (CMFS), used for ethanol fermentation and for increasing the performance of a bioreactor.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
220432200621516
description
SWAGELOK® 200-R-4, stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK, for 1/4 in. tube
description
SWAGELOK® 100-R-2, stainless steel, 1/16 in. SWAGELOK, 1/8 in. for tube
description
SWAGELOK® 200-R-4, brass, 1/8 in. SWAGELOK, for 1/4 in. tube
description
SWAGELOK® 400-R-2, brass, 1/4 in. SWAGELOK, for 1/8 in. tube
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
fitting
1/8 in. SWAGELOK, for 1/4 in. tube
fitting
1/8 in. for tube, 1/16 in. SWAGELOK
fitting
for 1/4 in. tube, 1/8 in. SWAGELOK
fitting
1/4 in. SWAGELOK, for 1/8 in. tube
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-R-4
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 100-R-2
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-R-4
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-R-2
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
material
stainless steel
material
stainless steel
material
brass
material
brass
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Reduzierstück
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)