Wichtige Dokumente
22095-U
Swagelok® Anschlussstecker
Swagelok® 401-PC-2, stainless steel, 1/8 in. for tube, pkg of 2 ea
Synonym(e):
Swagelok® 401-PC-2,SS PORT VERBINDER 1/4X1/8 PK2
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Swagelok® 401-PC-2
Fitting
1/4 in. Swagelok
1/8 in. for tube
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)