Fortfahren mit
21992
Statische Verdünnungsflasche mit Mininert® Ventil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 bottle
Quality Segment
technique(s)
active air sampling: suitable
flask volume
2 L
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
  • Static dilution bottle w/ Mininert® valve features a two liter round bottomed flask with a threaded neck.
  • Use the static dilution bottle to prepare gaseous volatile organic standards, using a technique developed by the US EPA for air analyses.
Features and Benefits
Mininert-Ventil enthalten
Legal Information
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
33305Z699462Z699489
description
-
description
for use with 20 mm crimp seal, pkg of 12 ea
description
Butterfield′s Buffer, pack of 72 × 99 mL
description
Phosphate Buffer, Magnesium Chloride, volume 99 mL
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
flask volume
2 L
flask volume
-
flask volume
-
flask volume
-
packaging
pkg of 1 bottle
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pack of 72 × 99 mL
packaging
pkg of 72 ea
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)